Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Proveedor: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16172010EA 223 EUR
EHERC16172010
Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Diethyl phthalate-[ring-D₄]
Formula: C₁₂H₁₀D₄O₄
Número MDL: MFCD00144117
Núm. CAS: 93952-12-6