Ácido 3,5,6-triclorosalicílico
Proveedor: LGC Standards PROMOCHEM
PROOBP341EA 247 EUR
PROOBP341
Ácido 3,5,6-triclorosalicílico
Ácido 3,5,6-triclorosalicílico
Formula: C₇H₃Cl₃O₃
MW: 241,46 g/mol
Número MDL: MFCD00075245
Núm. CAS: 40932-60-3
EINECS: 255-144-9