N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI EUROPE
Atención
TCIAC1793-25GEA 251 EUR
TCIAC1793-25G TCIAC1793-5G
N,N-Dimethylcyanoacetamide ≥98.0% (por GC)
N,N-Dimethylcyanoacetamide
Formula: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Pto. de fusión: 66°C
Número MDL: MFCD00051623
Núm. CAS: 7391-40-4
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/89/81/28938981.jpg
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C