Kit de ADN sanguíneo E.Z.N.A.® SQ II
Proveedor: Omega Bio-Tek
D0714-50EA 53.3 EUR
OMEGD0714-50
Kit de ADN sanguíneo E.Z.N.A.® SQ II
El Kit de ADN sanguíneo E.Z.N.A.® SQ II está diseñado para la purificación directa de ADN genómico de alto peso molecular a partir de cantidades variables de sangre completa fresca o congelada tratada con los anticoagulantes habituales como citrato, EDTA y heparina. Con este kit se pueden usar también muestras de capa leucoplaquetaria o células cultivadas. El procedimiento de un solo tubo reduce el uso de productos de plástico y la posible contaminación cruzada. Se pueden procesar una o varias muestras en menos de 60 minutos y se puede ampliar o reducir fácilmente según la cantidad de material de partida. Se han eliminado las extracciones en fenol o cloroformo, y tareas que requieren mucho tiempo como la ultracentrifugación en gradiente de CsCl. El ADN purificado con el kit de ADN sanguíneo E.Z.N.A.® SQ II es ideal para aplicaciones posteriores delicadas.
  • La manipulación simplificada minimiza la contaminación cruzada
  • Precipitación con isopropanol - sin extracciones con fenol/cloroformo
  • Versatilidad en la cantidad de material de partida de 0,1 a 20 ml de sangre completa
  • Alta producción de ADN puro
  • El ADN purificado es ideal para usarlo en aplicaciones posteriores delicadas