Monos, SMS, VWR®
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
113-8225EA 376 EUR
113-8225 113-8588 113-8230 113-8228 113-8229 113-8226 113-8227
Monos, SMS, VWR®
Prendas desechables
Estos monos antiestáticos y duraderos están fabricados con SMS transpirable y suave, un tejido hilado con una estructura trilaminada única que ofrece una alta resistencia a desgarros, así como una barrera para líquidos y partículas.
  • Con capucha elástica
  • Cierre con cremallera con solapa
  • Puños, tobillos y cintura elásticos
  • Costuras sobrehiladas (método de puntada continua)
These overalls can be used in medical, industrial, laboratory, electronic and pharmaceutical applications. Suitable for use in Critical Environments (IEST-RP-CC003.3 – Level I) and ISO Class 5 + 6 cleanrooms.
Peso: 60 g/m²
Certificaciones: EN 340, EN 1149-5, EN 13034:2005+A1:2009 (Tipo 5), EN 13982-1:2004+A1:2010 (Tipo 6), EN 1073-2:2002; Cat. III