Kit para DNA de insectos E.Z.N.A.®
Proveedor: Omega Bio-Tek
E.Z.N.A®
D0926-01EA 145 EUR
D0926-01 D0926-00 D0926-02
Kit para DNA de insectos E.Z.N.A.®
Reactivos de ácidos nucleicos Nucleic Acid Purification Kits and Reagents
El Kit para DNA de insectos E.Z.N.A.® está diseñado para la recuperación eficaz de DNA genómico de hasta 60 kb de tamaño de insectos, artrópodos, ascárides, gusanos platelmintos, invertebrados, así como muestras de tejidos de plantas. El método es adecuado para muestras congeladas o conservadas en alcohol o solución DNE, y se pueden obtener buenos resultados con material conservado en formalina. El procedimiento se basa en las propiedades ya establecidas del detergente catiónico, bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB), junto con la unión selectiva a DNA de la matriz HiBind. Esto permite eliminar las sales, proteínas y otros contaminantes para producir DNA genómico de alta calidad, adecuado para aplicaciones posteriores como la digestión con endonucleasas, la amplificación en termociclador y técnicas de hibridación.
  • Aislamiento de DNA en menos de 20 minutos después de la lisis
  • El sistema de tampón optimizado garantiza DNA puro
  • DNA purificado apto para la mayoría de las aplicaciones posteriores