- Pagina principal
- Termobloque seco, avanzado, digital, con tapa calefactada
Termobloque seco, avanzado, digital, con tapa calefactada
460-0185EA
1300
EUR
VWRI460-0185
VWRI460-0103
Termobloque seco, avanzado, digital, con tapa calefactada
Los termobloques avanzados con tapa calefactada están diseñados para aplicaciones que requieren resultados reproducibles y una estabilidad superior de la temperatura. Estas unidades multiuso son ideales para incubación isotérmica, reacciones enzimáticas, inmunoensayos, desnaturalización de ácidos nucleicos y una gran variedad de procedimientos de laboratorio. El soporte de varilla integrado con mando de bloqueo admite un kit de sondas de temperatura externas opcional. El termobloque admite un bloque de microplacas o dos bloques modulares separados intercambiables. Cada bloque tiene un pocillo para el termómetro para medir la temperatura del bloque. Calentamiento óptimo gracias al estrecho contacto entre el tubo y el bloque con un diseño de baja densidad para conseguir una uniformidad excepcional.
- Uniformidad, estabilidad y regulación de la temperatura excepcionales; ofrece una estabilidad y uniformidad de la temperatura a 37 °C de ±0,2 °C dentro del bloque y de ±0,1 °C entre bloques similares
- Intervalo de temperatura desde temperatura ambiente +5 a 100 °C; el tiempo de calentamiento a 100 °C es de 50 min
- El temporizador muestra el tiempo transcurrido o, si se programa con un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llega a cero
- La tapa calefactada reduce la condensación en las tapas de las muestras
- Un kit de sonda de temperatura externa opcional controla la temperatura real del bloque o de la muestra
- Admite termobloques modulares intercambiables VWR para tubos desde microtubos de 0,2 ml hasta tubos de ensayo o viales de un máximo de 85 mm de alto
La tapa calefactada ayuda a regular la temperatura. Control PID de temperatura con sonda RTD externa opcional. Las muestras se calientan a la temperatura adecuada de forma rápida y precisa. La temperatura se ajusta en incrementos de ±0,1 °C. Los controles táctiles con pantalla LED independiente y fácil de leer para la temperatura y la hora muestran también el valor seleccionado y la temperatura real. La pantalla mostrará los últimos ajustes utilizados, incluso después de apagar el aparato. En el modo temporizado, suena una alarma cuando el tiempo llega a cero y cuando la unidad alcanza la temperatura seleccionada. El modo de calibración de la temperatura permite al usuario calibrar la unidad con un dispositivo de temperatura externo. El indicador de temperatura elevada se ilumina cuando la temperatura es superior a 40 °C. La protección contra sobrecalentamiento significa que, si la unidad supera la temperatura seleccionada en 10 °C, el calentamiento se detendrá automáticamente. Las unidades se pueden utilizar en entornos de 18 °C a 33 °C (20% a 80% de humedad relativa, sin condensación).
Información para pedidos: Bloques modulares y kit de sondas de temperatura opcional disponibles; deben pedirse por separado.
Precaución: * RT = temperatura ambiente
** enchufe UE *** enchufe UK **** enchufe CH
** enchufe UE *** enchufe UK **** enchufe CH
New Product
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Consulta de precio
Learn more
About VWR
Item(s) Added to Cart