Guantes, uvex C500
Proveedor: Uvex
uvex C500
112-4345EA 19.9 EUR
112-4345 112-4349 112-4348 112-4346 112-4347
Guantes, uvex C500
Guantes
Estos guantes están fabricados con la tecnología Bamboo TwinFlex®, que garantiza la máxima resistencia a los cortes, una excepcional resistencia a la abrasión y una extraordinaria comodidad de uso. Fabricado con una combinación de bambú-rayón, Dyneema®, vidrio y poliamida. El uvex C500 es especialmente adecuado como guante interior.
  • Excelente destreza
  • Máximo confort para el usuario gracias a uvex climazone®.
  • Alta resistencia a la abrasión, alta flexibilidad
  • Sin silicona según la prueba de impresión
Las aplicaciones típicas son: la industria del automóvil, la construcción, la industria cervecera/de bebidas, la industria del vidrio, el mantenimiento/servicio y la industria del metal.
Certificaciones: EN 388:2016 (1X4XC)
OEKO-TEX® Standard 100