Barras de agitación, conjunto en caja
Proveedor: VWR, part of Avantor
442-0515EA 46.3 EUR
442-0515 442-0519 442-0513 442-0521 442-0518 442-0517 442-0520 442-0514 442-0516 442-0522
Barras de agitación, conjunto en caja
Imánes de agitación Barras magnéticas de agitación
Modelo Octahedral 1, Recubierto de PTFE, 12 barras magnéticas octagonales con anillo central en una práctica caja transparente.
El juego contiene 2 agitadores de cada medida, Lר (mm): 13×8, 15×8, 25×10, 38×10, 51×10 y 64×10.
Modelo Cross, Recubierto de PTFE, barras agitadoras magnéticas en forma de cruz.
Juego de 5. El juego contiene 1 agitador de cada medida, Lר (mm): 10×10, 20×20, 25×25, 30×30, y 38×38.
Modelo Oval 1, Recubierto de PTFE, 12 barras agitadoras magnéticas ovaladas en una práctica caja transparente.
El juego contiene 2 agitadores de cada medida, Lר (mm): 10×5, 15×6, 25×10, 30×10 y 35×13. El juego también contiene 1 agitador de cada medida,Lר (mm): 50×17 y 70×27.
Modelo Oval 2, Recubierto de PTFE, 13 barras agitadoras magnéticas ovaladas en una práctica caja transparente.
El juego contiene 2 agitadores de cada medida, Lר (mm): 20×10, 25×12, 30×16, 35×16, 40×20, y 50×20. El juego también contiene 1 agitador con las siguientes dimensiones, Lר (mm): 70×20.
Modelo Color Micro, Recubierto de PTFE, 12 microbarras agitadoras magnéticas de colores en una práctica caja transparente.
El juego contiene 1 agitador de cada color (azul/rojo/amarillo) con las siguientes dimensiones Lר (mm): 8×1,5, 5×2, 7×2 y 10×3.
Modelo Color Standard, Recubierto de PTFE, 24 barras agitadoras magnéticas octagonales de colores con anillo central en una práctica caja transparente.
El juego contiene 1 agitador de cada color (azul/rojo/amarillo) con las siguientes dimensiones Lר (mm): 13×3, 13×8, 15×8, 22×8, 25×8, 38×8, 51×8 y 75×13.
Modelo Polygon 1, 18 barras agitadoras magnéticas, cilíndricas forradas de PTFE presentadas en una práctica caja transparente.
El juego incluye 2 agitadores de cada una de las siguientes medidas, Lר (mm):10×6, 15×6, 20×7, 25×8, 30×8, 40×8, 50×8, 60×10 y 80×10.
Modelo Polygon 2, 18 barras agitadoras magnéticas, cilíndricas forradas de PTFE presentadas en una práctica caja transparente.
El juego incluye 2 agitadores de cada una de las siguientes medidas, Lר (mm): 10×6, 15×4,5, 20×6, 25×6, 30×6, 40×8, 50×8, 60×10 y 70×10
Modelo Mix 1, Recubierto de PTFE, 22 barras de agitación cilíndricos, 16 de ellos con anillo de pivote extraíble, en una práctica caja transparente.
El juego contiene 2 barras de cada medida Lר (mm): 13×8, 13×10, 20×8, 25×8, 25×10, 38×8, 42×10, 51×8 and 51×10. El juego también contiene 1 agitador de cada dimensión Lר (mm): 32×8, 32×10, 38×10 y 45×8.
Modelo Mix 2, Forradas de PTFE. Juego de 14 barras agitadoras: 4 micro y 10 octogonales con anillo central, presentadas en una práctica caja transparente. El juego incluye 2 agitadores de cada una de las siguientes medidas, Lר (mm): 7×2, 10×3, 13×8,15×8, 25×10, 38×10 y 51×10.