¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (12)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
termometros-con-dial
https://es.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/43/18989343.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Numero del catalogo: (620-0920)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Esta unidad cuenta con dos escalas codificadas por colores sobre fondo blanco y un mando para restablecerla que permite obtener varias lecturas con ra...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros están adaptados para usarlos en aplicaciones de calefacción, ventilación, aire acondicionado, procesamiento y almacenamiento de alim...
Numero del catalogo: (620-2146)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Este termómetro con dial analógico indica las temperaturas del congelador, el refrigerador o de deterioro.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (AMARZ640870)
Proveedor:  AMARELL, ARNO
Descripción:   [EN]THERMOMETER F/SWIM POOL RED 0:40°C 1 1 * 1 UN
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (AMART110410)
Proveedor:  AMARELL, ARNO
Descripción:   Bimetal dial thermometers made of brass. The scale cover made of glass is used in heating systems and indutrial plants.
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (SIMETM0015)
Proveedor:  TQC
Descripción:   Magnetic thermometer for measuring the surface temperature of steel objects. The thermometer can easily be placed on ferrous substrates with the stron...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (BELAB613104100)
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   Thermometer features polycarbonate lens and beaker clip with built in adjustment tool in place of the probe cover with pocket clip.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Bel-Art
Descripción:   This durable thermometer, with maximum registering pointer (red), is moved up by the temperature measuring pointer (black) to indicate the highest tem...
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 11
  1  2  Siguiente