VWR® Q Path®, Cajón de almacenamiento
Proveedor: VWR
Q Path®
631-1050EA 1650 EUR
631-1050
VWR® Q Path®, Cajón de almacenamiento
Cajas Cajas de almacenamiento
Organizador de almacenamiento para 2×4 cajones de metal para guardar casetes de inclusión.
  • Para 2600 casetes
  • Peso: 18 kg