VWR® Q Path®, Cajón de almacenamiento
Proveedor: VWR
Q Path®
631-1072EA 1200 EUR
631-1072
VWR® Q Path®, Cajón de almacenamiento
Cajas Cajas de almacenamiento
Organizador de almacenamiento para dos cajones de metal para guardar casetes de inclusión.
  • Para 2 × 700 casetes
  • Peso: 16 kg