Colorímetro multiparamétrico, portátil, Spectroquant® Move 100
Proveedor: Merck
Spectroquant®
1.73632.0001EA 1185 EUR
1.73632.0001
Colorímetro multiparamétrico, portátil, Spectroquant® Move 100
Colorímetros Colorímetros multiparamétricos
Un instrumento portátil diseñado para las mediciones in situ.
  • Más de 100 pruebas Spectroquant® preprogramadas de alta calidad: cubre todos métodos importantes para los análisis rutinarios
  • IP68, estancos al polvo y resistentes al agua
  • Precisión del instrumento: ±1 nm, filtros con Δλ =5 (típico)
  • Teclado sensible al tacto y resistente a ácidos y solventes con información acústica
  • Desconexión automática tras 20 minutos de inactividad
  • 8 opciones de idioma