Esta buscando: Pruebas de temperatura
84  results were found
SearchResultCount:"84"
Sort Results
Vista lista Vista Extendida (Nueva)
Valore los resultados de su búsqueda
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Remote temperature probes for circulator use with a chiller. Allows points of control to be switched from inside a chiller to a remote location. Compe...
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Prueba de temperatura, VWR®
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Ultra-accurate probe (PT), VWR®, −70…+200 °C, Diam×L: 6×95 mm
Numero del catalogo: (620-2810)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Optimise performance of thermometer.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Ultra-accurate K-type probe, Inmersión, Conexión: SMP, −65…+550 °C, Diam×L: 1,5×130 mm
Numero del catalogo: (620-1987)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sonda de termómetro, Traceable®, Líquidos, aire, gas y semisólidos, −50...+150 °C, Diam×L: — mm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Prueba de temperatura, VWR®, Líquidos, aire, gas y semisólidos, −50…+700 °C, Diam×L: 3,30×190,5 mm
Numero del catalogo: (620-1666)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Thermometer probe, VWR®, −50…+200 °C, 125 mm
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: VWR Collection
Descripción: External PT100 probes is for monitoring the temperature of an external application.
Numero del catalogo: (620-1754)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: Sonda de termómetro, VWR®
UOM: 1 * 1 UN
Numero del catalogo: (462-0553)
Proveedor: VWR Collection
Descripción: External PT100 probe is used for with chillers and coolers, 6000 series chiller, non-refrigerated coolers, 4100 liquid-to-liquid coolers.
UOM: 1 * 1 UN
Proveedor: Testo
Proveedor: Testo
Descripción: Probe for infrared thermometer, −50...+400 °C, 75 mm, Diam×L: 21×71 mm
Proveedor: Testo
Descripción: Sonda de precisión, Penetración, −50…+350 °C, Diam×L: 4×125 mm
Proveedor: Testo
Descripción: Ultra-accurate probe, Alimentos, −50…+400 °C, 1,5 m (cable), Diam×L: 4×125 mm
Proveedor: Bohlender
Descripción: Se utiliza para la medición de la temperatura en líquidos agresivos y el cable proporciona una conexión flexible del dispositivo de medición al medio.
Consulta de precio
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en webshop.es@avantorsciences.com.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta. Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto se trata de un artículo regulado sometido a normativa que restringe su venta.
Si procede, nos pondremos en contacto con usted para solicitarle la licencia o declaración de uso necesaria para poder proceder al suministro del producto.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
El producto(s) marcados con este símbolo están descatalogados - se venden hasta acabar stock. Pueden encontrar alternativas buscando con el número de catálogo VWR listado arriba. Si necesita más ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente de VWR al 902.222.897.
1 - 16 of 84
no targeter for Bottom