¿Quiere conectarse de nuevo?
  • filtro
    • En Stock (12)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Termómetros digitales para aplicaciones especiales
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"18"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Este termómetro controla de forma precisa las temperaturas de frigoríficos, refrigeradores, incubadores y cámaras medioambientales. La botella y la so...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Este termómetro dispone de una pantalla triple que muestra constantemente las temperaturas máxima, mínima y actual. Los usuarios pueden ver al instant...
Numero del catalogo: (620-2302)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   This thermometer is designed for monitoring temperatures in storage rooms, labs, office, and fume hoods. It includes attachment devices for flexible p...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Este termómetro doble controla la temperatura del frigorífico y el congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones de un refrigerador. El sensor amort...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   El lector de tarjetas de memoria (incluido) se conecta a cualquier puerto USB para ofrecer un informe en el acto. El informe con formato de texto incl...
Numero del catalogo: (620-9100)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   This thermometer ensures proper cleaning by providing proof that the temperature regulation of achieving 82 °C is met during dishwashing. Designed for...
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These digital thermometers are designed for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators. Bottle pro...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros de registro de datos LN2 mediante USB Traceable® Excursion-Trac controlan la temperatura en los matraces Dewar de nitróge...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 18
  1  2  3  Siguiente