VWR® Q Path®, Caja de portaobjetos
Proveedor: VWR
Q Path®
631-1079EA 376 EUR
631-1079
VWR® Q Path®, Caja de portaobjetos
Archivadores para portaobjetos
Esta caja para cinco portaobjetos evita que los objetos se rompan o se peguen. Puede utilizarse para aplicaciones en citología, como los frotis convencionales.