Molino mezclador, Beater
Proveedor: VWR, part of Avantor
VWR®
412-0167EA 4360 EUR
412-0167
Molino mezclador, Beater
Homogenizadores Homogeneizadores de sobremesa
Molino de bolas para la desintegración de pequeños volúmenes de muestra que se puede usar también para agitar o mezclar microtubos y microplacas. Para numerosas aplicaciones en diferentes campos científicos, desde la geología hasta la biotecnología.
  • Fácil de usar: mando sencillo y teclado para controlar la frecuencia y el temporizador
  • Fácil de mantener: motor de CC sin escobillas
  • Amplia gama de contenedores de molienda y soportes para tubos para adaptarlo a los requisitos de las muestras
Grinding time setting - 5 s to 60 min
Vibrational frequency: 3 to 30 Hz