¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (42)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
digital-thermometers-with-probe
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"37"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These digital stem thermometers are suitable for field studies, wet lab applications, wash-down areas, food testing and tanks.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These high accuracy digital thermometers, with chemical resistant probes, monitor the temperature of pharmaceuticals, vaccines, chemicals, blood and b...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Este termómetro resistente al agua y a prueba de golpes es un sustituto seguro de los peligrosos instrumentos de mercurio. La sonda es resistente a la...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Termómetro seguro para suelos, cubetas, tubos de ensayo, productos alimenticios, incubadores, hidrocarburos del petróleo y prácticamente todos los aná...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These highly-accurate logging thermometers are designed to monitor temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks and incubators...
Numero del catalogo: (620-2091)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Termómetro de penetración que mide la temperatura interna de alimentos almacenados, congelados o preparados. Para usar en tierra, industria cervecera,...
UOM:  1 * 1 UN
Numero del catalogo: (620-1975)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Digital thermometer with extra long waterproof stainless steel 500 mm probe with cable (2,5 m).
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Data logging thermometer with user-defined time intervals. Ideal for monitoring temperatures in refrigerators, freezers, water baths, heating blocks a...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 37
  1  2  3  4  5  Siguiente