¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
    • In Stock (26)
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
general-purpose-glass-thermometers
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros cumplen todos los requisitos en cuanto a dimensiones físicas y exactitud.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Termómetros rellenos de alcohol rojo, con recubrimiento de PTFE, que evita la contaminación del líquido y el vidrio.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   These oven thermometers contain red organic liquid against white back glass.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Diseñado para uso en todos los bloques calefactores y baños de agua, estándar.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Designed for use in all standard heating and drying blocks, water baths and incubators.
Numero del catalogo: (620-0892)
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Termómetro de vidrio, −5…+20 °C, Longitud: 152 mm, Alcohol rojo
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  Bohlender
Descripción:   These thermometer made of PTFE jacketed glass. Suitable for 500 to 6000 ml reaction vessels.
Numero del catalogo: (AMARZ640830)
Proveedor:  AMARELL, ARNO
Descripción:   [EN]THERMOMETER BATH BLUE FISH SHAPE 5:4 1 * 1 UN
UOM:  1 * 1 UN
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 14
  1  2  Siguiente