¿Quiere conectarse de nuevo?
  • Criteria
  • Proveedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Buscar en los resultados
Esta buscando: "environmentally-friendly-glass-thermometers"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
  Vista lista Vista galería Vista Extendida (Nueva)
Ordenado por:
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros de fácil lectura, rápidos y precisos debido a la numeración en negro de alto contraste sobre fondo amarillo.
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros se fabrican con un líquido 100% no tóxico, inocuo y biodegradable. Fácil de leer gracias al color verde de alto contraste sobre un f...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros de fácil lectura, rápidos y precisos debido a la numeración en negro de alto contraste sobre fondo amarillo. Los números están impre...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Estos termómetros de fácil lectura, rápidos y precisos debido a la numeración en negro de alto contraste sobre fondo amarillo. Los números se imprimen...
Proveedor:  VWR Collection
Descripción:   Thermometers with enviro safe liquid come in a closed metal case which protects from breakage. Ideal for field studies, wastewater treatment and any '...
Proveedor:  AMARELL, ARNO
Descripción:   Estos termómetros están diseñados para su uso diario dado que contiene un líquido verde no tóxico biodegradable. Se puede usar el vástago macizo para ...
Numero del catalogo: (620-1090)
Proveedor:  AMARELL, ARNO
Descripción:   Termómetros de inmersión total con carcasa cilíndrica de madera. Termómetros inocuos para el medio ambiente, sin mercurio.
UOM:  1 * 1 UN
Proveedor:  ALLA ATELIERS
Descripción:   These precision thermometers are easy to read due to the high contrast blue or red graduation on yellow background and with an arrow printed on every ...
Call for Price
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
El stock para este material es limitada pero puede estar disponible en un almacén cerca de usted. Por favor, asegúrese de que ha iniciado sesión en la web para que el stock disponible se puede mostrar. Si el call sigue apareciendo y usted necesita ayuda, por favor llámenos al 902 222 897 o por email en spain.e-business@vwr.com.
Este producto está marcado como restringido y sólo pueden ser adquiridos por cuentas aprobado para el envío. Si necesita más ayuda, contacte con nosotros en el 902 222 897.
Documentación adicional puede ser necesaria para comprar este artículo. Un representante de VWR se comunicará con usted si es necesario.
Este producto ha sido bloqueado por su organización. Por favor, pónganse en contacto con su departamento de compras para obtener más información.
El producto original ya no está disponible. Su sustituto se muestra a continuación.
Este producto ya no está disponible. Las alternativas pueden estar disponibles mediante la búsqueda con el número de catálogo VWR enumerado anteriormente. Si necesita más ayuda, por favor llame a Servicio al Cliente al VWR 902 222 897.
1 - 8  de 8