Sampling fork, Corning® Gosselin™
Proveedor: Corning
Corning®
215-2296EA 566 EUR
215-2296
Sampling fork, Corning® Gosselin™
Tenedores
PS, white.
  • Food contact approved: Raw material is compliant with regulation EC No. 1935/2004
  • Ideal for dairy industries
  • Sterile
Precaución: * Los productos de esta página están fuera del alcance de la Directiva de la UE 2019/904