Casetes, Q Path MacroStar II, en tolva
Proveedor: VWR, part of Avantor
MacroStar II
720-2051EA 708 EUR
720-2051 720-2052 720-2050 720-2055 720-2056 720-2053 720-2054 720-2057 720-2058
Casetes, Q Path MacroStar II, en tolva
Casetes para histología Casetes de procesamiento de biopsias
Casetes en tolvas precargadas para impresoras de casetes. Cincuenta dispensadoras con 80 casetes y 2 cajas de 2000 tapas.
  • Amplia abertura para la penetración de líquidos
  • Con tapa independiente