Rollos absorbentes para derrames químicos
Proveedor: asecos
MSGA9913EA 256 EUR
MSGA9913 MSGA9919 MSGA11319
Rollos absorbentes para derrames químicos
Materiales para contención de derrames
Alfombrillas perforadas, en formato de rollo, para la absorción segura de ácidos, álcalis, productos químicos agresivos y aceite.