Tapas para bidones universales
Proveedor: asecos
MSGA9953EA 112.5 EUR
MSGA9953
Tapas para bidones universales
Materiales para contención de derrames
Alfombrilla absorbente universal para tapas de bidon para la absorción segura de aceite, agua, líquidos de refrigeración y productos químicos no agresivos.
  • Adecuado para bidones de 200 litros
  • Protección óptima al dispensar asegurando que la parte superior del bidon y el suelo se mantengan limpios
  • Capacidad de absorción de hasta 16 veces su propio peso