Contenedores de basura
Proveedor: asecos
MSGA18425EA 182.5 EUR
MSGA18425 MSGA18429
Contenedores de basura
Recipientes Recipientes para residuos
Chapa de acero.
  • Reduzca los vapores de escape al mínimo.
  • Instalación segura directamente en el lugar de trabajo
  • La tapa de cierre automático se puede abrir con el pedal o con la mano.
  • El borde inferior con aberturas de ventilación evita la combustión espontánea de los contenidos.
Ideal para la eliminación segura de trapos impregnados con solventes u otros desechos.