Tampón de lavado, PBS con 0,05% de Tween® 20, pH 7,4
Proveedor: VWR Chemicals
VWR®
M245-10.4G-5PKEA 129 EUR
M245-10.4G-5PK
Tampón de lavado, PBS con 0,05% de Tween® 20, pH 7,4
Tampones Tampones para electroforesis Tampones de lavado
Tampón premezclado suministrado en bolsa lista para usar. Cada paquete permite preparar 1 litro de solución 1X de PBS/Tween® 20 (10 mmol de tampón de fosfato, 137 mmol de cloruro sódico, 2,7 mmol de cloruro de potasio, 0,05% de Tween® 20) al añadir el contenido de la bolsa a 1 litro de agua.
Conductividad a 25 °C (10,38 g/l de agua), 5,5 - 16,5.
pH a 25 °C (10,38 g/l de agua), 7,2 - 7,6.