Sistema de control del flujo de aire, Pyramid
Proveedor: VWR Collection
SAS Super
710-0967EA 6210 EUR
710-0967
Sistema de control del flujo de aire, Pyramid
Medidores de flujo
El muestreador de control microbiológico del aire debe controlarse periódicamente conforme a la Buena práctica de laboratorio y la Buena práctica de fabricación para evaluar su correcto funcionamiento. El técnico de laboratorio debe utilizar un instrumento para asegurarse de que el muestreador de aire funciona de acuerdo con las especificaciones del fabricante. De hecho, fallos en la batería, caídas, etc. pueden dañar el muestreador. El sistema de control del flujo de aire Pyramid es muy fácil de usar, funciona con batería y se aplica para calibrar los muestreadores de aire SAS. El instrumento se compone de dos unidades independientes: un ventilador y un medidor de flujo. El sistema Pyramid se coloca encima del muestreador: la hélice produce un campo eléctrico proporcional a la velocidad del aire. El sistema mide el campo electromagnético y calcula el flujo de aire que se indica en la pantalla digital (litros por minuto o pies cúbicos por minuto). La batería tiene una autonomía de 3 años (30.000 análisis) y está disponible con documentación de I.Q. y O.Q.
  • Para control de calidad interno
  • Tiempo de medición: 30 segundos
  • Conforme a GLP (Buena práctica de laboratorio) y GMP (Buena práctica de fabricación)
  • La pantalla LCD puede mostrar los resultados en litros por minutos (l) o pies cúbicos por minuto (CFM)