Manguitos protectores, resistente a los cortes, VersaTouch® 72-290
Proveedor: Ansell
VersaTouch®
112-2937EA 94.8 EUR
112-2937
Manguitos protectores, resistente a los cortes, VersaTouch® 72-290
Ropa de trabajo
Estos manguitos se fabrican con una combinación de PP, fibras de vidrio y Dyneema®.
  • Lavable hasta 90 °C
  • Adecuado para el contacto con todos los alimentos
  • Alta resistencia a la abrasión, mejor aislamiento térmico
  • El tamaño universal se ajusta a todos
Ideal para aplicaciones de procesamiento de alimentos, como deshuesado, tallado, preparación en tienda de verduras, procesamiento de pescado y fileteado.
Certificaciones: EN 388 (354X), Cat. II
Aprobado para el contacto con alimentos