VWR®, Digital Timer, One Channel
Proveedor: VWR
VWR®
609-0184EA 32.1 EUR
609-0184
VWR®, Digital Timer, One Channel
Temporizadores Timers digitales
Weight: 35,4 g.
  • Pantalla LCD grande (34×13 mm)
  • Intervalo de cuenta atrás máximo de 99 minutos 59 segundos
  • Alarma sonora alta durante 30 segundos
  • Memoria
Información de suministro: Supplied with silver-oxide battery (LR44 type), magnet, Velcro® strips and certificate of calibration.