VWR® VLSB, Baños de agua con agitación
Proveedor: VWR
VWR®
462-0493EA 2610 EUR
VWRU10128-128 462-0493 462-0494
VWR® VLSB, Baños de agua con agitación
Baños Baños con agitación
Linear shaking water baths with stainless steel tank and simple, intuitive user interface. It is quick and easy to fit alternative shaking trays.
El elemento calefactor está situado debajo de la cubeta, es decir, al no haber ningún elemento calefactor en el baño, este es más fácil de limpiar y mantener limpio. Los baños cuentan con una función de protección de muestras independiente. Están disponibles listos para usar en dos tamaños para cubrir una gran variedad de aplicaciones, incluidas la preparación, mezcla y descongelación de muestras.
Información de suministro: Supplied with a universal shaking tray (features adjustable springs) and a clear gabled polycarbonate lid. An optional stainless steel gabled lid is available plus a wide choice of accessory trays and test tube racks; these must be ordered separately.
Precaución: * Note the tray racks must be used in conjunction with the appropriate stainless steel tray.