2-Propanol
|
Peligro
|
Sinónimos:
Alcohol isopropílico
, IPA
86010.980EA
0
EUR
86010.980
2-Propanol
2-Propanol
Formula:
(CH₃)₂CHOH MW: 60,1 g/mol Pto. Ebullición: 82 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –89 °C Densidad: 0,786 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 12 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011674 Núm. CAS: 67-63-0 EINECS: 200-661-7 UN: 1219 ADR: 3,II IR: 01-2119457558-25 Índice Merck: 13,05228 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...