Cajas, eliminación, para residuos de actividades con riesgo infeccioso
Proveedor: Hospidex
HUAROND-ANDEC12NEA 18.6 EUR
HUAROND-ANDEC12N
Cajas, eliminación, para residuos de actividades con riesgo infeccioso
Cajas Cajas para la eliminación de residuos
  • Instrucciones de montaje impresas en la caja
  • Cierre temporal y definitivo
  • La línea de llenado de la caja es visible en todas las fases de uso
  • Uso prohibido para residuos punzantes y líquidos no envasados
Cartón de embalaje para residuos sólidos y blandos procedentes de actividades sanitarias con riesgo de infección. Alta resistencia a la humedad. Con fondo automático y dos asas exteriores reforzadas con grandes asideros protegidos y no cortantes. La bolsa interior de PEBD amarilla (60 micras) se dobla en los bordes. Adhesivo periférico interno en la bolsa en el límite máximo de llenado.
Certificaciones: Cumple con el ADR, NFX30-507 y con las directivas relativas a la eliminación de residuos sanitarios y productos asimilados con riesgo de infección (DASRI) del 24 de noviembre de 2003 y del 6 de enero de 2006.