Diphenyleneiodonium chloride
Proveedor: Thermo Scientific
J64838.MFEA 278 EUR
J64838.MF J64838.MC J64838.MB
Diphenyleneiodonium chloride
Diphenyleneiodonium chloride
Formula: C₁₂H₈ClI
MW: 314,55
Pto. de fusión: >310 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00214165
Núm. CAS: 4673-26-1