Indometacina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J63255.06EA 60.4 EUR
J63255.06 J63255.03 J63255.14
Indometacina ≥99%
Indometacina
Formula: C₁₉H₁₆ClNO₄
MW: 357,80
Pto. de fusión: 158…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00057095
Núm. CAS: 53-86-1
EINECS: 200-186-5
UN: 2811
ADR: 6.1,II