Mitomicina C
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J63193.MAEA 263 EUR
J63193.MA
Mitomicina C
Mitomicina C
Formula: C₁₅H₁₈N₄O₅
MW: 334,33 g/mol
Pto. de fusión: 360 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00078109
Núm. CAS: 50-07-7
EINECS: 200-008-6
UN: 2811
ADR: 6.1,II