Acriflavine hydrochloride
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
J60048.14EA 53.2 EUR
J60048.14
Acriflavine hydrochloride
Acriflavine hydrochloride
Formula: C₂₇H₂₈Cl₄N₆
MW: 578,36 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 8063-24-9
UN: 3077
ADR: 9,III