2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
J65686.MBEA 68 EUR
J65686.MB
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
2'-Deoxycytidine-5'-triphosphoric acid disodium salt (dCTP-Na2)
Formula: C₉H₁₄N₃Na₂O₁₃P₃
MW: 511,12 g/mol
Núm. CAS: 102783-51-7
EINECS: 252-849-3