2'-Desoxiadenosina ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
J63886.18EA
281
EUR
J63886.18
J63886.22
2'-Desoxiadenosina ≥99%
2'-Desoxiadenosina
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₃ MW: 251,24 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056003 Núm. CAS: 958-09-8 EINECS: 213-488-7 |