2-Cloroadenosina
Proveedor: Thermo Scientific
J63810.03EA 257 EUR
J63810.03 J63810.MD
2-Cloroadenosina
2-Cloroadenosina
A selective A1-adenosine receptor agonist. Induces apoptosis
Formula: C₁₀H₁₂ClN₅O₄
MW: 301,69 g/mol
Número MDL: MFCD00005734
Núm. CAS: 146-77-0
EINECS: 205-678-3