2',3'-Didesoxiadenosina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J64573.MCEA 297 EUR
J64573.MC J64573.MB
2',3'-Didesoxiadenosina ≥98%
2',3'-Didesoxiadenosina
Formula: C₁₀H₁₃N₅O₂
Pto. de fusión: 181…184 °C
Número MDL: MFCD00010534
Núm. CAS: 4097-22-7
EINECS: 223-853-2