Puromicina diclorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
J61278.MEEA
932
EUR
J61278.ME
J61278.MB
J61278.MC
Puromicina diclorhidrato ≥99%
Puromycin dihydrochloride
Causes premature chain termination in protein synthesis
Formula:
C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl MW: 544,44 g/mol Pto. de fusión: 168…170 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00012691 Núm. CAS: 58-58-2 EINECS: 200-387-8 |