2',3'-Didesoxiinosina ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
J64833.03EA 141 EUR
J64833.03 J64833.MD J64833.ME
2',3'-Didesoxiinosina ≥98%
2',3'-Didesoxiinosina
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₃
MW: 236,23
Número MDL: MFCD00077728
Núm. CAS: 69655-05-6