Mesna 96%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J63989.14EA 265 EUR
J63989.14 J63989.09
Mesna 96%
Mesna
Water-soluble disulfide reducing agent. Cofactor in methyl transfer reactions
Formula: C₂H₅NaO₃S₂
MW: 164,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007535
Núm. CAS: 19767-45-4
EINECS: 243-285-9