N-Decanoil-N-metil-D-glucamina (MEGA-10)
Proveedor: Thermo Scientific
J60173.06EA
417
EUR
J60173.06
J60173.03
N-Decanoil-N-metil-D-glucamina (MEGA-10)
N-Decanoyl-N-methyl-D-glucamine (MEGA-10)
Non-ionic detergent for solubilizing membrane proteins
Formula:
C₁₇H₃₅NO₆ MW: 349,46 Pto. de fusión: 91…93 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00036801 Núm. CAS: 85261-20-7 |