1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J63004.06EA 90.6 EUR
J63004.06 J63004.14
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate ≥97%
1-Naphthyl phosphate monosodium salt monohydrate
Substrate for determination of phosphatases
Formula: C₁₀H₈NaO₄P·1H₂O
MW: 264,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150615
Núm. CAS: 81012-89-7