Eritromicina cell culture reagent
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
J62279.14EA
210
EUR
J62279.14
J62279.09
Eritromicina cell culture reagent
Eritromicina
Macrolide antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis
Formula:
C₃₇H₆₇NO₁₃ MW: 733,95 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00084654 Núm. CAS: 114-07-8 EINECS: 204-040-1 |