Bacitracina
Proveedor: Thermo Scientific
J62432.14EA 177 EUR
J62432.14 J62432.06
Bacitracina
Bacitracina
Inhibits cell wall synthesis in Gram-positive bacteria.
  • White to off-white powder
Soluble in water, methanol or ethanol
Formula: C₆₆H₁₀₃N₁₇O₁₆S₁
MW: 1421,60 g/mol
Pto. de fusión: 222 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00062640
Núm. CAS: 1405-87-4