Uridina-5' ácido trifosfórico, sal trisódica (UTP-Na3) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
J63427.MCEA 101 EUR
J63427.MC
Uridina-5' ácido trifosfórico, sal trisódica (UTP-Na3) ≥98%
Uridine-5'-triphosphoric acid trisodium salt (UTP-Na3)
Formula: C₉H₁₂N₂Na₃O₁₅P₃
MW: 550,09
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00044310
Núm. CAS: 19817-92-6
EINECS: 243-347-5