8-Bromoguanosina
Proveedor: Thermo Scientific
J63940.06EA 66 EUR
J63940.06
8-Bromoguanosina
8-Bromoguanosina
Formula: C₁₀H₁₂BrN₅O₅
MW: 362,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00037985
Núm. CAS: 4016-63-1
EINECS: 223-677-6