Tetraciclina
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
J61714.14EA
71.1
EUR
J61714.14
J61714.06
J61714.22
Tetraciclina
Tetraciclina
Can induce apoptosis in osteoclasts
Formula:
C₂₂H₂₄N₂O₈ MW: 444,43 Pto. de fusión: 172…174 °C |
Número MDL:
MFCD00151232 Núm. CAS: 60-54-8 EINECS: 200-481-9 |